Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FFAP GC-Säulen
Artikelnummer. 10447514 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
15 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0.32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
0.5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10447514
Marke: Thermo Scientific™ 260N225P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen. Entscheiden Sie sich für diese Säulen für hervorragende Robustheit in schwer zu analysierenden Trennungen.
Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen. Entschieden Sie sich für die ScientificTM TRACETM TR-FFAP GC-Säulen für hervorragende Robustheit bei schwer zu analysierenden Trennungen.
Speziell für FFAP-Analysen konzipiert:
  • Polare Phase, TPA-modifiziertes Polyethylenglykol
  • Gebundene FFAP-Phase
  • Qualitätsgetestet zur Analyse saurer Verbindungen
  • Entsprechen USP G25 und G35
  • Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit
  • Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
  • Große Robustheit für schwer zu analysierende Trennungen
  • Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
Empfohlene Anwendung:
  • Säuren
  • FFAP-Analyse
  • Alkohole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 240/250 °C
Durchmesser (metrisch) 0,53 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Produktlinie TRACE
Stationäre Phase Trace™ TR-FFAP
USP-Typ G25, G35
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC zur FFAP-Analyse, GC zur Analyse saurer Verbindungen
Filmdicke 0,5 μm
Länge (metrisch) 30 m
Polarität Polar
Beschreibung 30 m x 0,53 mm x 0,5 µm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.