Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FFAP GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen. Entschieden Sie sich für die ScientificTM TRACETM TR-FFAP GC-Säulen für hervorragende Robustheit bei schwer zu analysierenden Trennungen.
- Polare Phase, TPA-modifiziertes Polyethylenglykol
- Gebundene FFAP-Phase
- Qualitätsgetestet zur Analyse saurer Verbindungen
- Entsprechen USP G25 und G35
- Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit
- Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
- Große Robustheit für schwer zu analysierende Trennungen
- Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
Empfohlene Anwendung:
- Säuren
- FFAP-Analyse
- Alkohole
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 240/250 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Produktlinie | TRACE |
| Stationäre Phase | Trace™ TR-FFAP |
| USP-Typ | G25, G35 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC zur FFAP-Analyse, GC zur Analyse saurer Verbindungen |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Polarität | Polar |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.