Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-BioDiesel GC-Säulen
Leistungsstarke Bestimmung von Methanol, Fettsäuremethylestern (FAMEs) und Glyceriden bei der Biodieselanalyse mit hoher Reproduzierbarkeit.
469.49 € - 767.83 €
Spezifikation
Produktlinie | TRACE |
---|---|
Stationäre Phase | Trace™ TR-BioDiesel |
USP-Typ | G1, G2, G38 |
Max. Temperatur | 300/320 °C |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10229664
|
Thermo Scientific™
26AA395P |
30 m | 0,32 mm | 3 μm |
745.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10301255
|
Thermo Scientific™
26AF024P |
10 m | 0,32 mm | 0,1 μm |
469.49 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10526955
|
Thermo Scientific™
26AX142P |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
767.83 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10383605
|
Thermo Scientific™
26RF024P |
10 m | 0,32 mm | 0,1 μm | N/A | ||||||
Beschreibung
Leistungsstarke Bestimmung von Methanol, Fettsäuremethylestern (FAMEs) und Glyceriden bei der Biodieselanalyse mit hoher Reproduzierbarkeit mithilfe der Thermo Scientific™ TRACE™ TR-BioDiesel GC-Säulen. Biodiesel ist ein wichtiger Bestandteil bei der Entwicklung CO2-neutraler Brennstoffe. Spezielle GC-Säulen im TRACE-Bereich sind dank ihres zuverlässigen Leistungsverhaltens für die Durchführung von Verfahren in diesem Anwendungsbereich optimal geeignet.
Speziell für die Anforderungen der Biodieselanalyse geeignete Säulen:- TRACE TR-BioDiesel (M): zur Bestimmung von Methanolrückständen in Biodiesel gemäß EN Methode 14110
- TRACE TR-BioDiesel (G): zur Analyse des Gesamtglyceridgehalts gemäß EN Methode 14105
- TRACE TR-BioDiesel (F): zur Analyse des FAME-Gehalts in Biodiesel gemäß EN Methode 14103
- TRACE TR-BioDiesel (G) ASTM: zur Analyse des Gesamtglyceridgehalts gemäß ASTM Methode D-6584
- Gering-blutend auch bei hohen Temperaturen
- Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
- Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
Spezifikation
TRACE | |
Trace™ TR-BioDiesel | |
G1, G2, G38 | |
300/320 °C |