Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-Säulen
Artikelnummer. 10293593 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 m
15 m
15 m
30 m
30 m
60 m
60 m
7 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10293593
Marke: Thermo Scientific™ 260E223P
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ausgezeichnete Säulen für die Anfangsphase der Methodenentwicklung, geeignet für die meisten erforderlichen Trennungen.
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-Säulen sind ausgezeichnete Säulen für die Anfangsphase der Methodenentwicklung und eignen sich für die meisten erforderlichen Trennungen.
TRACE GC Säulen von Thermo Scientific bieten hohe Temperaturstabilität, geringes Ausbluten und lange Lebensdauer. Von universell einsetzbaren unpolaren zu polaren Säulen, von denen viele besonders für die MS-Detektion geeignet sind, liefern TRACE GC Säulen ausgezeichnete Qualität und garantierte Reproduzierbarkeit. Ausserdem bieten wir eine komplette Auswahl an weiteren Verbrauchsmaterialien für die meisten aktuellen Gaschromatographen an.
--Geringes Säulenbluten selbst bei hohen Temperaturen
--Hervorragende Stabilität für schwierige Trennungen
--Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
--Komplettes Sortiment an GC-Verbrauchsmaterialien für alle Instrumente
--Andere Phasen und Masse auf Anfrage
Phase: TR-5 5% Phenyl Methylpolysiloxane
Filmdicke: 0,50μm
L/Φ: 30/0,25 m/mm
Temp. max.: 340/250 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 320/340 °C
Durchmesser (metrisch) 0.25 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Trace™ TR-5
USP-Typ G27, G36
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS for Alcohols, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Aromatics, GC/MS for Flavors, GC/MS for Low Polarity Pesticides
Filmdicke 0,5 μm
Länge (metrisch) 30 m
Polarität Nichtpolar
Beschreibung 30m x 0.25mm x 0.5um
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.