Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-Säulen sind ausgezeichnete Säulen für die Anfangsphase der Methodenentwicklung und eignen sich für die meisten erforderlichen Trennungen.
- Unpolare Phase, 5 % Phenylmethylpolysiloxan
- Hohe Betriebstemperatur und extrem geringes Säulenbluten
- Wird in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet
- Ähnlich: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Empfohlen für:
- Alkohole
- Freie Fettsäuren
- Aromaten
- Aromen
- Pestizide geringer Polarität
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 320/340 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Produktlinie | TRACE |
| Stationäre Phase | Trace™ TR-5 |
| USP-Typ | G27, G36 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aromaanalyse, GC/MS für freie Fettsäuren, GC/MS für Aromaten, GC/MS für Aromen, GC/MS für Pestizide mit geringer Polarität |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 7 m |
| Polarität | Nichtpolar |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.