Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-35MS GC-Säulen
Verwenden Sie diese Säulen mit mittlerer Polarität für viele Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ 260C130P
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ TRACE TR-35MS GC-Säulen sind Säulen mittlerer Polarität und für zahlreiche Anwendungen bestens geeignet.
- Phase mittlerer Polarität, 35 % Phenylpolysilphenylensiloxan
- Außergewöhnlich geringe Oberflächenaktivität
- Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
- Ähnlich: DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS, MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Empfohlen für:
- Pestizide
- Herbizide
- Drogen
- Polyaromatische Kohlenwasserstoffe
- Pharmazeutika
Spezifikation
330/360 °C | |
0,25 mm | |
Trace™ TR-35 MS | |
GC/MS für Pestizide, GC/MS für Herbizide, GC/MS für Drogen, GC/MS für polyaromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), GC/MS für Pharmazeutika | |
15 m | |
15 m x 0.25 mm x 0.25 um |
0.25 mm | |
TRACE | |
G42 | |
0,25 μm | |
Mittelpolar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-35MS GC-Säulen > 15 m x 0,25 mm x 0,25 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur