Learn More
Spurenmetalle-QK-Probe, Trinkwasserstandard, SPEX CertiPrep™
Spurenmetalle-QK-Proben für die Verwendung mit ICP-OES-, ICP-MS- und AA-Methoden, 15 ml, SPEX CertiPrep™
Marke: SPEX Certiprep 697
Weitere Details : CAS : 14797-71-8 Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beinhaltet: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
- Spurenmetall-Proben
- QK-Proben für Trinkwasser
- 15 ml Volumen
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spurenmetall-QK-Probe | |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Ergibt bis zu 2 l nach Verdünnung | |
15 ml | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Produkt nur für den Laborgebrauch