Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für spezielle EPA-Methoden
Artikelnummer. 10187614 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 m
20 m
30 m
30 m
Durchmesser (metrisch):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Stationäre Phase:
Trace™ TR-524
Trace™ TR-525
Trace™ TR-527:
Trace™ TR-8095
Trace™ TR-8270
Conditionnement:
1 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10187614
Marque: Thermo Scientific™ 26RV495P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sichere Durchführung spezieller EPA-Methoden mit unübertroffener Leistung.
Sichere Durchführung spezieller EPA-Methoden mit unübertroffenem Leistungsverhalten mithilfe der Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Kapillarsäulen für spezielle EPA-Methoden. Die Säulen, die ein geringes Säulenbluten und eine hohe Temperaturstabilität aufweisen, sind auf konsistente und zuverlässige Ergebnisse über mehrere Läufe und von Charge zu Charge ausgelegt, gefertigt und getestet.
Speziell für die US EPA-Testmethoden ausgelegte Säulen:
  • TRACE TR-524 und TRACE TR-525: US EPA-Testmethode für Trinkwasser 524 oder 525
  • TRACE TR-527: US EPA-Testmethode für Trinkwasser 527, bietet die Robustheit und das geringe Säulenbluten, die für die Analyse von Pestiziden und Flammschutzmitteln erforderlich sind
  • TRACE TR-8270: US EPA-Testmethode für Feststoffabfälle 8270
  • TRACE TR-8095: US EPA-Testmethode für Sprengstofftests 8095, kompatibel mit hoher Maximaltemperatur, bietet eine geringe Oberflächenaktivität
Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit:
  • Gering-blutend auch bei hohen Temperaturen
  • Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
  • Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
Anwendungen:
  • Flüchtige organische Verbindungen (VOCs)
  • Pestizide
  • Bromierte Flammschutzmittel
  • Sprengstoffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Max. Temperatur 280/300 °C
Durchmesser (metrisch) 0,18 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,18 mm
Produktlinie TRACE
Stationäre Phase Trace™ TR-524
USP-Typ G43
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS für EPA-Methoden, GC/MS für flüchtige organische Verbindungen (VOCs), GC/MS für Flammschutzmittel, GC/MS für Pestizide, GC/MS für Sprengstoffe
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 20 m
Beschreibung 20 m x 0,18 mm x 1 µm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis