Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für Pestizide
Artikelnummer. 10773586 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Stationäre Phase:
Trace™ Pestizid
Trace™ Pestizid II
Trace™ Pestizid III
Trace™ Pestizid IV
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10773586
Marke: Thermo Scientific™ 26RD142F
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Leistungsstarke Erkennung von Organophosphat- und Organochlorpestiziden mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit.
Leistungsstarke Erkennung von Organophosphat- und Organochlorpestiziden mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit mithilfe der Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für Pestizide. Die Säulen sind speziell auf Einhaltung strengster Anforderungen für die Analyse von Pestiziden und Herbiziden ausgelegt und getestet.
Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit:
  • Geringes Säulenbluten verringert MS-Kontamination
  • Das innovative Design ermöglicht eine Verwendung bei höheren Temperaturen
  • Die Säulenträgheit führt zu minimalem Peak-Nachlauf und verringert den Zerfall von empfindlichen Proben
Alternative Anwendungen:
  • Chlorierte Aromaten
  • Pflanzensterole
  • Pyrethroide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 280/300 °C
Durchmesser (metrisch) 0,25 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Produktlinie TRACE
Stationäre Phase Trace™ Pestizid II
USP-Typ G43
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC für Pestizide
Partikelgröße 0,2 μm
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 30 m
Beschreibung 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm mit 5-m-Vorsäule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.