Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für Dioxin- und PCB-Analysen
Analysieren Sie Dioxine und PCB für unübertroffene Leistung und Reproduzierbarkeit durch hochauflösende GC/MS.
Marke: Thermo Scientific™ 26AF154P
Beschreibung
Analysieren Sie Dioxine und Polychlorbiphenyle (PCB) mit individuell zugeschnittenen Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für Dioxin- und PCB-Analysen, um unübertroffene Leistung und Reproduzierbarkeit zu erzielen. Diese Säulen, die für die Anforderungen von hochauflösenden GC/MS-Methoden optimiert sind, bieten optimales Leistungsverhalten mit außergewöhnlicher Stabilität und sehr niedriges Säulenbluten. Diese schwach polaren Säulen bieten eine umfassende Abdeckung der 17 Kongenere mit der höchsten toxikologischen Signifikanz (2,3,7,8-chlorsubstituierte Kongenere).
Säulen speziell für Dioxine und PCB:- TRACE TR-Dioxin 5MS: Dioxin- und Furantests
- TRACE TR-PCB 8MS: hochauflösende GC/MS-Analyse von PCB
- Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit
- Gering-blutend auch bei hohen Temperaturen
- Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
- Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
Spezifikation
360/370 °C | |
0,25 mm | |
Trace™ TR-Dioxin 5 MS | |
GC/MS zur Dioxin-Analyse (PCDD), GC/MS zur Furan-Analyse (PCDF), GC/MS zur PCB-Kongener-Analyse | |
60 m |
0,25 mm | |
TRACE | |
G27, G36 | |
0,25 μm | |
60 m x 0,25 mm x 0,25 µm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.