Learn More
Spurenelement-Lösung2, MP Biomedicals
Artikelnummer. 12667823 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 12667823
Marke: MP Biomedicals 091676649
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Steril gefiltert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spurenelementlösung 2
Synonym 1, 000X-Lösung
Menge 100 ml