Learn More
Lonza™ ToxiLight™ Zerstörungsfreies Zytotoxizitäts-BioAssay-Kit, 500 Tests
Artikelnummer. 11640261
Click to view available options
Menge:
LT27-060 AK-Nachweisreagenz, gefriergetrocknet, 5 x 10 ml-Fläschchen, LT27-066 AK-Assaypuffer, 1 x 50 ml-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11640261
Marke: Lonza™ LT07217
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entwickelt zur Messung der Toxizität in kultivierten Säugetierzellen und Zelllinien.
  • Sicher – es sind keine gefährlichen Chemikalien erforderlich.
  • Flexibel – Zellüberstände können ohne Verlust der AK-Aktivität eingefroren werden, sodass langfristige kinetische Studien möglich sind.
  • Schnell – das ablesbare Signal ist 5 Minuten nach Zugabe des ToxiLight™ BioAssay Reagenzes nachweisbar.
  • Einfach – Assay erfordert die einfache Zugabe eines einzelnen Reagenzes, das direkt in die Wells, in denen Zellen wachsen, oder in eine kleine Probe des aspirierten Kulturüberstands gegeben werden kann.
  • Zerstörungsfrei – ToxiLight-Assay™ erkennt zelluläre AK in Zellkulturüberständen; dies macht es unnötig, die Zellen für den Assay zu lysieren und ermöglicht die Durchführung mehrerer Tests an derselben Probe.
  • Hochempfindlich – das ToxiLight™ BioAssay Kit nutzt die zyklische Natur der AK-Reaktion, wodurch eine geringe Menge des AK-Enzyms hohe ATP-Konzentrationen erzeugen kann.Dies ermöglicht den Nachweis sehr geringer Veränderungen der Zytotoxizität und reduziert falsch negative Ergebnisse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assays Zerstörungsfreie Zytotoxizität
Inhalt und Lagerung LT27-060 AK-Nachweisreagenz, LT27-066 AK-Assaypuffer
Beschreibung 100 Tests/5 Platten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zytotoxizitäts-Assay
Menge LT27-060 AK-Nachweisreagenz, gefriergetrocknet, 5 x 10 ml-Fläschchen, LT27-066 AK-Assaypuffer, 1 x 50 ml-Flasche