Learn More
Brady™ ToughBond™ Serie BMP71™ vorbedruckte Kalibrierungs- und Prüfetiketten, Polyester (B-483) – GEFAHR
Artikelnummer. 11757134
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101,60 x 48,26 mm
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11757134
Marke: Brady™ 114982
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten. Brady ToughBond Serie BMP71 Vorbedruckte Kalibrier- und Prüfetiketten aus Polyester (B--483) mit Permanentkleber eignen sich für pulverbeschichtete/texturierte Oberflächen. Am besten auf flachen Oberflächen einsetzbar.
  • Material: Polyester (B-483)
  • Beständig gegen Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV-Licht und Witterungseinflüsse
  • Für pulverbeschichtete und texturierte Oberflächen. Am besten auf flachen Oberflächen einsetzbar
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL, CSA
Beschreibung Kompatible Oberflächenart: Pulverbeschichtet, glatt, strukturiert, rau
Klebstofftyp Naturkautschuk, Permanent
Farbe Weiß, Rot
Ausführung Glanz
Format Rolle
Material Polyester (B-483)
Produkttyp Etikett
Anzeigetext GEFAHR
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Etikettendrucker
Enthält Überlaminierungsmaterial (B-634)
Etiketten pro Zeile 1
Sprachen Deutsch
Menge 100/Packung
Form Rechteck
Größe (angloamerikanisch) 4 x 1,9 in. (B x H)
Größe (metrisch) 101,6 x 48,2 mm (B x H)
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 104.78 mm
Dimensions (LxW) 101,60 x 48,26 mm
Breite (metrisch) 48,26 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 35.00 mm
Höhe (metrisch) 101.60 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 101.6 mm