Learn More
Ansell TouchNTuff™ gepuderte Einweghandschuhe aus Nitril, grün
Artikelnummer. p-8000242 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11716843
Marke: Ansell 92500090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bewährter Spritzschutz gegen gesundheitsschädliche Chemikalien. Ansell™ TouchNTuff™ Grüne gepuderte Einweghandschuhe aus Nitril sind beständig gegen viele verschiedene Industriechemikalien.
  • Dreifache Beständigkeit gegen Durchstechen im Vergleich zu Handschuhen aus Naturlatex oder Vinyl
  • Außergewöhnlich weiches Gefühl
  • Gerollte Stulpen, Dicke auf der Handfläche 0.12 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Kategorie III, EN374, TouchNTuff™ wurde auf seine antistatischen Eigenschaften getestet (EN 1149-1 und 1149-3) und erfüllt die Anforderungen nach EN 1149-5, EN 420 EN 374/1, 2, 3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Areete 09/11/04, Europäische Verordnung 1935/2004
Accelerator Free No
Anwendungen Industrial
AQL 1.5
Farbe Grün
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 0.0055 in.
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 0.11 mm
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Gepudert Gepudert
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe L
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 0.0055 in.
Dicke (metrisch) 0,14 mm Finger, 0,12 mm Handfläche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Handhabung von Chemikalien, für leichte Montagearbeiten, Pharmazie, leichte Instandhaltungsarbeiten, Laboranalysen, Lack- und Farbgeschäfte, Säurebeständigkeit, Filtrationsprozesse
Menge 100/Packung
Serie 92-500
Zugfestigkeit 14 MPa
Länge (metrisch) 240 mm