Learn More
Ansell TouchNTuff™ gepuderte Einweghandschuhe aus Nitril, grün
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Beschreibung
- Ausgezeichnete Empfindlichkeit der Fingerspitzen
- Außerordentliche Haltbarkeit
- Hoher Grad an Schutz gegen Schmierfett und Öl
- Leicht und komfortabel beim Tragen
- Silikonfrei (Serien 92-500 & 92-600)
- Erfüllen die Anforderungen zur Lebensmittelverarbeitung der FDA (21 CFR 177.2600)
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Erfüllt die Anforderungen zur Lebensmittelverarbeitung der FDA (21 CFR 177.2600) |
Farbe | Türkis |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Gepudert |
Produkttyp | Nitrilhandschuhe |
Größe | XL |
Dicke (metrisch) | 0,12 mm |
Art der Handschuhstulpe | Rollrand/gerollt |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 9
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell TouchNTuff™ gepuderte Einweghandschuhe aus Nitril, grün >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur