Learn More
Ansell TouchNTuff™ gepuderte Einweghandschuhe aus Nitril, grün Artikelnummer.: 11702234
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell TouchNTuff™ gepuderte Einweghandschuhe aus Nitril, grün
Artikelnummer. 11702234 Alle ansehen Ansell Produkte
M
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Artikelnummer. 11702234
Marke: Ansell 92500080
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bewährter Spritzschutz gegen gesundheitsschädliche Chemikalien. Ansell™ TouchNTuff™ Grüne gepuderte Einweghandschuhe aus Nitril sind beständig gegen viele verschiedene Industriechemikalien.
  • Dreifache Beständigkeit gegen Durchstechen im Vergleich zu Handschuhen aus Naturlatex oder Vinyl
  • Außergewöhnlich weiches Gefühl
  • Gerollte Stulpen, Dicke auf der Handfläche 0.12 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Kategorie III, EN374, TouchNTuff™ wurde auf seine antistatischen Eigenschaften getestet (EN 1149-1 und 1149-3) und erfüllt die Anforderungen nach EN 1149-5, EN 420 EN 374/1, 2, 3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Areete 09/11/04, Europäische Verordnung 1935/2004
Farbe Grün
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Gepudert Gepudert
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe M
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Handhabung von Chemikalien, für leichte Montagearbeiten, Pharmazie, leichte Instandhaltungsarbeiten, Laboranalysen, Lack- und Farbgeschäfte, Säurebeständigkeit, Filtrationsprozesse
Menge 100/Packung
Serie 92-500
Zugfestigkeit 14 MPa
Länge (metrisch) 240 mm
Name des Produkts
Ansell TouchNTuff™ gepuderte Einweghandschuhe aus Nitril, grün >