Learn More
Trajan™ Autosamplerspritzen für Agilent-GCs
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
6 Stück
Description
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell für Agilent Geräte
Specifications
Specifications
| Material | Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Kolben) |
| Kanülen-Gauge | 23 bis 26 ga |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0,11 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6,5 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63/0.47 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
| Länge (metrisch) | 42 mm |
| Produkttyp | GC-Autosampler-Spritze |
| Modell | 10F-AG-GT-0.63/0.47C |
| Menge | 10 St./Packung |
| Show More |