Learn More
Ansell TouchNTuff™ puderfreie Einweghandschuhe aus Nitril, blau
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10
L
M
S
Beschreibung
- Dreimal so widerstandsfähig wie Einweghandschuhe aus Latex oder PVC
- 100 % Nitril; keine Wachse, Silikon oder Weichmacher
- Puderfrei
- Keine Gefahr der Kontamination von Lebensmitteln durch Maisstärke, die zum Pudern von Handschuhen verwendet wird
- Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen
- Verbesserter Griff
- Gerollter Aufschlag
- Bietet zusätzlichen Schutz am Handgelenk und sorgt für einen sicheren Sitz
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Kategorie III, EN374 |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Nitrilhandschuhe |
Größe | M |
Sterilität | Unsteril |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell TouchNTuff™ puderfreie Einweghandschuhe aus Nitril, blau >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur