Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ Einweghandschuhe aus Nitril, grün
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6.5, 7
7.5, 8
8.5, 9
XL, 10
Beschreibung
- Dreifache Beständigkeit gegen Durchstechen im Vergleich zu Handschuhen aus Naturlatex oder Vinyl
- Keine Zusatzstoffe, die Kontaminationen oder Hautreizungen verursachen könnten
- Gerollte Stulpen
Spezifikation
Spezifikation
Klassifikation | PSA-Kategorie III |
Farbe | Grün |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Gepudert |
Produkttyp | Touch N Tuff-Handschuhe |
Größe | 6.5, 7 |
Modell | Rollrand |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Product Information
Materialbeschreibung
DateigrößeVersion: 417.3 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ TouchNTuff™ Einweghandschuhe aus Nitril, grün >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur