Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ Einweghandschuhe aus Nitril, blau
Artikelnummer. p-8000023 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11726843
Marke: Ansell™ 92670100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Læg i indkøbskurv
Bewährter Spritzschutz gegen gesundheitsschädliche Chemikalien. Blaue Ansell™ TouchNTuff™ Einweghandschuhe aus Nitril sind beständig gegen eine Vielzahl von Industriechemikalien.
  • Dreimal so widerstandsfähig wie Einweghandschuhe aus Latex oder PVC
  • 100 % Nitril; keine Wachse, Silikon oder Weichmacher
  • Puderfrei
  • Keine Gefahr der Kontamination von Lebensmitteln durch Maisstärke, die zum Pudern von Handschuhen verwendet wird
  • Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen
  • Verbesserter Griff
  • Gerollter Aufschlag
  • Bietet zusätzlichen Schutz am Handgelenk und sorgt für einen sicheren Sitz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Zertifizierung/Konformität EN420, EN374/1,2,3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Erlass vom 09/11/04, Europäische Verordnung 1935/2004, BfR-Empfehlungen zu Lebensmitteln.
Accelerator Free No
Anwendungen Industrial
AQL 1.5
Farbe Hellblau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 0.0051 in.
Finger Thickness (Metric) 0.13 mm
Laboratory/Cleanroom Use Ja
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 0.0043 in.
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Handschuhe
Größe 10
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 0.13 mm
Dicke (metrisch) 0,11mm
Art der Handschuhstulpe Gerollt
Modell 92-670_10
Serie 92-670
Länge (metrisch) 240 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.