Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ Einweghandschuhe aus Nitril, blau
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
- Dreimal so widerstandsfähig wie Einweghandschuhe aus Latex oder PVC
- 100 % Nitril; keine Wachse, Silikon oder Weichmacher
- Puderfrei
- Keine Gefahr der Kontamination von Lebensmitteln durch Maisstärke, die zum Pudern von Handschuhen verwendet wird
- Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen
- Verbesserter Griff
- Gerollter Aufschlag
- Bietet zusätzlichen Schutz am Handgelenk und sorgt für einen sicheren Sitz
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN420, EN374/1,2,3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Erlass vom 09/11/04, Europäische Verordnung 1935/2004, BfR-Empfehlungen zu Lebensmitteln. |
Farbe | Hellblau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Laboratory/Cleanroom Use | Ja |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | 10 |
Dicke (metrisch) | 0,11mm |
Art der Handschuhstulpe | Gerollt |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 9
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ TouchNTuff™ Einweghandschuhe aus Nitril, blau >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur