Learn More
Ansell TouchNTuff™ Grüne Handschuhe der Serie 93-700 aus Nitril
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Description
- Bietet dem Träger ein hohes Maß an Komfort und einen erhöhten Schutz am Unterarm durch längere Bündchen.
- Der Handschuh ist frei von Naturkautschuk-Latexproteinen und kann von latexempfindlichen Trägern (Typ I) ohne Bedenken getragen werden.
- 93-700: Jeder Handschuh wurde anschließend gereinigt, einzeln verpackt und sterilisiert.
Specifications
Specifications
Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
Oberflächenbehandlung außen | Mit Muster |
Produkttyp | Reinraumhandschuhe |
Größe | 9 |
Dicke (metrisch) | 0,135 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Mischen von Flüssigkeiten, für Filtrationsprozesse, für die Injektion von Impfstoffen usw. |
Modell | 937009 |
Menge | 200 Paare |
Beständig gegen | Spritzwasser- und hohe Durchstoßfestigkeit |
Serie | 93-700 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
23017001SW | Bestrahlungszertifikat | 11/04/2024 | 93700090 |
23017001SW | Konformitätsbescheinigung | 11/04/2024 | 93700090 |
1807700128 | Konformitätsbescheinigung | 17/12/2022 | 93700090 |
22127008SW | Analysenzertifikat | 29/02/2024 | 93700090 |
1807700128 | Sterilitätszertifikat | 17/12/2022 | 93700090 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ansell TouchNTuff™ Grüne Handschuhe der Serie 93-700 aus Nitril >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction