Learn More
Ansell TouchNTuff™ Grüne Handschuhe der Serie 93-700 aus Nitril
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
- Bietet dem Träger ein hohes Maß an Komfort und einen erhöhten Schutz am Unterarm durch längere Bündchen.
- Der Handschuh ist frei von Naturkautschuk-Latexproteinen und kann von latexempfindlichen Trägern (Typ I) ohne Bedenken getragen werden.
- 93-700: Jeder Handschuh wurde anschließend gereinigt, einzeln verpackt und sterilisiert.
Spezifikation
Spezifikation
Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
Oberflächenbehandlung außen | Mit Muster |
Produkttyp | Reinraumhandschuhe |
Größe | 7 |
Dicke (metrisch) | 0,135 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Mischen von Flüssigkeiten, für Filtrationsprozesse, für die Injektion von Impfstoffen usw. |
Modell | 937007 |
Menge | 200 Paare |
Beständig gegen | Spritzwasser- und hohe Durchstoßfestigkeit |
Serie | 93-700 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
22127004SW | Bestrahlungszertifikat | 04/04/2024 | 93700070 |
22127004SW | Konformitätsbescheinigung | 04/04/2024 | 93700070 |
22127003SW | Konformitätsbescheinigung | 03/04/2024 | 93700070 |
22117004SW | Konformitätsbescheinigung | 14/09/2023 | 93700070 |
22117004SW | Sterilitätszertifikat | 14/09/2023 | 93700070 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell TouchNTuff™ Grüne Handschuhe der Serie 93-700 aus Nitril >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur