Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 93-300 Serie Handschuhe aus Nitril, grün
Entspricht ASTM D 3577, Typ II Ansell™ TouchNTuff™ Grüne Nitrilhandschuhe der Serie 93-300 eignen sich ideal für die Verwendung in der Elektronik- und Halbleiterfertigung sowie für Labortests.
Marke: Ansell™ 93300100
373.41 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Besserer Schutz gegen zahlreiche Chemikalien als alle anderen Einweghandschuhe aus Nitril
- Hoher Tragekomfort und besserer Schutz des Unterarms (längerer Bund)
- Hergestellt aus Nitril, dreimal höhere Widerstandsfähigkeit gegen Punkturen als standardmäßige Latexhandschuhe
- Eignung für latexempfindliche Anwender (Typ I) durch Herstellung ohne natürliche Gummilatexproteine
- Geeignet für Reinraumumgebungen der ISO Klasse 5 oder höher
Spezifikation
Nitril | |
Nitril | |
Ja | |
Extragroß | |
0,12 mm | |
Zur Mischung von Flüssigkeiten, für Filtrationsprozesse, Impfstoffe und Injektionen usw. | |
Spritzschutz und hoher Durchschlagsschutz |
Normen der KATEGORIE III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, Typ II | |
Nitril | |
Handschuhe | |
93-300 | |
Texturierte Fingerspitzen | |
240 Paare | |
93-300 |