Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 93-300 Serie Handschuhe aus Nitril, grün
BIOPHARMA
Entspricht ASTM D 3577, Typ II Ansell™ TouchNTuff™ Grüne Nitrilhandschuhe der Serie 93-300 eignen sich ideal für die Verwendung in der Elektronik- und Halbleiterfertigung sowie für Labortests.
Marke:  Ansell™ 93300080
373.41 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15254698
  • 577.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 29-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Besserer Schutz gegen zahlreiche Chemikalien als alle anderen Einweghandschuhe aus Nitril
  • Hoher Tragekomfort und besserer Schutz des Unterarms (längerer Bund)
  • Hergestellt aus Nitril, dreimal höhere Widerstandsfähigkeit gegen Punkturen als standardmäßige Latexhandschuhe
  • Eignung für latexempfindliche Anwender (Typ I) durch Herstellung ohne natürliche Gummilatexproteine
  • Geeignet für Reinraumumgebungen der ISO Klasse 5 oder höher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nitril
Nitril
Ja
Mittel
0,12 mm
Zur Mischung von Flüssigkeiten, für Filtrationsprozesse, Impfstoffe und Injektionen usw.
Spritzschutz und hoher Durchschlagsschutz
Normen der KATEGORIE III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, Typ II
Nitril
Handschuhe
93-300
Texturierte Fingerspitzen
240 Paare
93-300