Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 93-300 Serie Handschuhe aus Nitril, grün
Entspricht ASTM D 3577, Typ II Ansell™ TouchNTuff™ Grüne Nitrilhandschuhe der Serie 93-300 eignen sich ideal für die Verwendung in der Elektronik- und Halbleiterfertigung sowie für Labortests.
Marke:  Ansell™ 93-300_7.5-8
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10743805
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Delivers the highest protection for a wide range of chemicals than any other single use nitrile glove
  • Provides the wearer with a high level of comfort and increased protection in the forearm (longer cuff)
  • Manufactured from nitrile, offering three times the puncture resistance of standard latex gloves
  • Made without natural rubber latex proteins, the glove may be worn with confidence by latex sensitive (Type l) wearers
  • Suitable for ISO Class 5 or higher clean room environments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nitrile
Nitrile
Yes
Gloves
93-300
Textured fingertips
240 Pairs
93-300
Standards CATEGORY III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, Type II
Nitrile
Nitrile
7.5
0.12 mm
For blending of liquids, filtration processes, vaccines injectables operations etc.
Splash and high puncture resistance