Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 93-250 Nitrilhandschuhe
28.08 EUR gültig bis 2024-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21675" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21675" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
5.5, 6
6.5, 7
7,5, 8
8.5, 9
9.5, 10
Beschreibung
- Minimiert den Kraftaufwand, um trockene, nasse oder ölige Gegenstände zu greifen, reduziert das Ermüden von Hand und Arm und verbessert die Fingerfertigkeit, Sicherheit und Produktivität
- Proprietäre Nitrilformulierung bietet Komfort bei langem Tragen
- Bietet eine hohe Reißlast und eine 3-mal höhere Beständigkeit gegen Durchstechen als Einweghandschuhe aus Latex oder PVC
- Länger gegen eine Vielzahl an industriellen Chemikalien beständig als andere Einweghandschuhe aus Nitril
- Ohne natürliche Gummiproteine und schützt daher gegen Typ-1-Hautallergien
- Kein Transfer von Silikonkontaminanten auf die Kontaktoberfläche
Spezifikation
Farbe | Grau |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | 8.5, 9 |
Dicke (angloamerikanisch) | 5,5 mil |
Dicke (metrisch) | 0,14mm |
Art der Handschuhstulpe | Abgerundet, rollgeformt |
Modell | 93-250_8.5-9 |
Zugfestigkeit | 14 MPa |