Learn More
Ansell 10 Pairs Polyisoprene. Non sterile. Hand specific.
Click to view available options
Size: 5.5 - 9
Beschreibung
- Der aus reinem Polyisopren hergestellte TouchNTuff™ 83-300 enthält kein Naturkautschuklatex und minimiert somit das Risiko einer Typ-I-Allergie.
- Die Dehnfähigkeit des extrem weichen Polyisoprenfilms und die Herstellung mit neuen, der Anatomie der Hand nachempfundenen Formen gewährleisten eine Passform wie eine zweite Haut und damit einen höheren Tragekomfort. Arbeiter können den Handschuhe viel länger tragen, bevor eine Handermüdung erfolgt.
- Das Polyisopren ermöglicht eine Tastsensibilität wie Naturkautschuklatex.
- Die rutschfeste Ausführung bietet eine herausragende Griffsicherheit bei der Handhabung nasser Objekte und verhindert ihr Durchrutschen.
- Die verbesserte Polymerbeschichtung der Innenseite des Handschuhs ermöglicht ein einfaches An-/Ausziehen mit nassen und trockenen Händen. Konstruktion und Wandstärke für eine einfache, komfortable doppelte Behandschuhung.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Standards CATEGORY III EN 374, EN 421 |
Farbe | White |
Produkttyp | Controlled Environment Gloves |
Größe | 5.5/6 |
Sterilität | Unsteril |
Dicke (metrisch) | 0.21 mm |
Farbe der Handschuhstulpe | Weiß |
Art der Handschuhstulpe | Rollrand/gerollt |
Menge | 10 Paare |
Beständig gegen | Splash resistance |