Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ Chemikalienresistente cremefarbene Handschuhe der Serie 73-300 aus Neopren Artikelnummer.: 15680914
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ TouchNTuff™ Chemikalienresistente cremefarbene Handschuhe der Serie 73-300 aus Neopren
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15680914 Alle ansehen Ansell Produkte
9
Click to view available options
Größe:
7
9
Artikelnummer. 15680914
Marke: Ansell™ 73300090
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet aufgrund der 0.13 mm-Polymerdicke (5 mil) eine unübertroffene Empfindlichkeit bei doppeltem Handschuhverfahren und Trockenanwendungen. Ansell Edmont™ TouchNTuff™ Neopren-Handschuhe der 73-300 Serie bieten Spritzschutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
  • Die ergonomisch gestalteten, handspezifischen Formstücke sorgen für eine hervorragende Passform und hohen Komfort, weniger Ermüdung und Stress der Hände.
  • Aus 100 % Polychloropren
  • Hypoallergen – Enthält kein Naturlatex und es werden keine Beschleuniger bei der Herstellung verwendet, um das Risiko von Typ I- und Typ IV-Hautallergien zu verringern
  • Die Ansell SureFit Technologie verhindert das Aufrollen des Bündchens und sorgt so für noch besseren Schutz
  • Die Innenbeschichtung aus Polyurethan ermöglicht einfaches Anziehen mit trockenen oder nassen Händen
  • Design und Polymerdicke erleichtern und vereinfachen die Handhabung von doppelten Handschuhen
  • Die Cremefarbe zeigt Risse an, wenn sie mit Handschuhen in einer anderen Farbe verwendet wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 374:2003
Klassifikation Kategorie III
Beschichteter Bereich Innenfutter
Coating Material Polyurethan
Farbe Cremefarben
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Latex Free Ja
Material Neopren, Polychloropren
Produkttyp Chemikalienresistente Handschuhe
Größe 9
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 5 mil
Dicke (metrisch) 0,13 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Menge 200 Paare/Karton
Serie 73-300
Länge (metrisch) 305 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2310054905 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/01/2024 Catalog Number73300090
Chargennummer2309068205 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/11/2023 Catalog Number73300090
Chargennummer2112032205 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/10/2023 Catalog Number73300090
Chargennummer2002065105 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/12/2022 Catalog Number73300090
Chargennummer2001080605 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/12/2022 Catalog Number73300090
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ TouchNTuff™ Chemikalienresistente cremefarbene Handschuhe der Serie 73-300 aus Neopren >