Learn More
Diversey™ Berührungsloser Spender
Berührungsloser Spender zur Verwendung mit ClearKlens IPA.
Marke: Diversey™ 4400420
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
Beschreibung
- Pumptechnologie, die sich im Dauerbetrieb bewährt hat
- Wahl der Materialien nach hygienischen Gesichtspunkten
- Die berührungslose Bedienung optimiert die Handhygiene
- Einfache Entfernung der Pumpe an der Vorderseite
- Batteriestandsanzeige
- Geeignet für sterile ClearKlinse™ IPA-Flaschen
- Abschließbare Abdeckung als Zubehör erhältlich
Körper
- Hoher Hygienestandard durch eloxierte Aluminiumoberflächen
- Spannungsbeständige Konstruktion, optimiert für den Dauerbetrieb
- Austauschbarer Gesichtsschutz für individuelle Produktkennzeichnung
Pumpe und Dosierung
- IMP Berührungslose Edelstahlpumpe, abgewinkeltes Edelstahlsaugrohr, autoklavierbar
- Dosiermenge: ca. 1,5 ml/Hub, reduzierbar auf ca. 0,5 ml/Hub
Fülllösung: Zur Verwendung mit ClearKlens IPA (70 % IPA, 30 % WFI)
Spezifikation
Berührungsloser Spender | |
ClearKlens IPA |