Learn More
Systec™ Touchscreen-Steuerung für Systec VX-65 bis VX-150
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Autoklaven VX-65 bis VX-150
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Bedienung erfolgt einfach und schnell über eine große, gut sichtbare Touchscreen-Oberfläche.
- Diese Innovation bietet zusätzliche Optionen und erhöhte Flexibilität bei der Arbeit mit dem Autoklav.
- Prozessdaten können z. B. numerisch oder grafisch dargestellt werden.
- Vordefinierte und benutzerdefinierte Programme können über das Bildschirmmenü eingestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Autoklaven VX-65 bis VX-150 |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,7 in. |
| Produkttyp | Touchscreen-Display für Autoklav |
| Display | Touchscreen |
| Schnittstelle | Touchscreen |