Learn More
Gesamtkohlenstoff (TOC), Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
136.00 € - 270.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11329168
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042562.AE |
100 mL |
136.00 €
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11366109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042562.AP |
500 mL |
270.00 €
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Total Organic Carbon (TOC), is used as a standard solution during the measurement of chemical analysis such as detecting contaminants in drinking water and cooling water. It is also used for analysis of water to be used for semiconductor manufacturing and pharmaceutical use.