Learn More
WTW™ Gesamtstickstoff-Testkits
Click to view available options
Bereich:
0,5 bis 15 mg/l
0,5 bis 15 mg/l N-Gesamt (120 °C/248 °F, 1 h)
0,5 bis 25 mg/l
10 bis 150 mg/l
5 bis 150 mg/l
Packungsgröße:
0.15 Kilogramm
0.25 Kilogramm
1 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Vielzahl von Geräten zur Prüfung von Stickstoff in Wasser
- Für Abwasser, Trinkwasser, Oberflächenwasser
- Nitrospectral-Methode
- Photometrische Testmethoden
- CombiCheck Gesamtstickstoff NTotal Zelltestkit
- Sichere Bestimmungen von COD und NTotal in Wasser
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Chromschwefelsäure-Oxidation |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Abwasser, Trinkwasser, Oberflächenwasser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektralphotometer |
| Enthält | Zertifikate |
| Anzahl Tests | 48 |
| Bereich | 10 bis 150 mg/l |
| Ausreichend für | 25 Tests |
| Testmethode | Photometrisch |
| Typ | CombiCheck COD-Testkit für chemischen Sauerstoffbedarf für O2-Zellen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Nitrogen (total) Cell Test Method: photometric, DMP 10 - 150 mg/l N Spectroquant
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid, phosphoric acid; Potassium persulfate, Potassium carbonate; sodium hydroxide; 2-Prop