Learn More
WTW™ Gesamtstickstoff-Testkits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Bereich:
0,5 bis 15 mg/l
0,5 bis 15 mg/l N-Gesamt (120 °C/248 °F, 1 h)
0,5 bis 25 mg/l
10 bis 150 mg/l
5 bis 150 mg/l
missing translation for 'unitSize'
0.15 Kilogramm
0.25 Kilogramm
1 Stück
50 Stück
Descripción
- Vielzahl von Geräten zur Prüfung von Stickstoff in Wasser
- Für Abwasser, Trinkwasser, Oberflächenwasser
- Nitrospectral-Methode
- Photometrische Testmethoden
- CombiCheck Gesamtstickstoff NTotal Zelltestkit
- Sichere Bestimmungen von COD und NTotal in Wasser
Especificaciones
Especificaciones
| Analyten | Chromschwefelsäure-Oxidation |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Abwasser, Trinkwasser, Oberflächenwasser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Photoflex™ Photometer |
| Anzahl Tests | 30 |
| Bereich | 5 bis 150 mg/l |
| Ausreichend für | 25 Tests |
| Testmethode | Photometrisch |
| Typ | CombiCheck COD-Testkit für chemischen Sauerstoffbedarf für O2-Zellen |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido