Learn More
WTW™ Gesamtstickstoff-Testkits
Click to view available options
Bereich:
0,5 bis 15 mg/l
0,5 bis 15 mg/l N-Gesamt (120 °C/248 °F, 1 h)
0,5 bis 25 mg/l
10 bis 150 mg/l
5 bis 150 mg/l
Packungsgröße:
0.15 Kilogramm
0.25 Kilogramm
1 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Vielzahl von Geräten zur Prüfung von Stickstoff in Wasser
- Für Abwasser, Trinkwasser, Oberflächenwasser
- Nitrospectral-Methode
- Photometrische Testmethoden
- CombiCheck Gesamtstickstoff NTotal Zelltestkit
- Sichere Bestimmungen von COD und NTotal in Wasser
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | DMP |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Abwasser, Trinkwasser, Oberflächenwasser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, SpectroFlex Photometer |
| Enthält | Zertifikate |
| Anzahl Tests | 9 |
| Bereich | 0,5 bis 15 mg/l |
| Ausreichend für | 25 Tests |
| Testmethode | Photometrisch |
| Typ | CombiCheck Zelltestkit mit Gesamtstickstoff (NTotal) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Nges 00613 .
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid, phosphoric acid