Learn More
Alla France™ Komplett eintauchbares Thermometer mit Alkoholfüllung
Diese Thermometer eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Alla France™ Präzisionsthermometer sind aus gelbem Kalknatronglas mit einem Durchmesser von 6 bis 7 mm gefertigt.
16.16 € - 95.16 €
Especificaciones
Flaschenfüllung | Rote Flüssigkeit |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Universal- |
Art der Immersion | Vollständig eintauchbar |
Länge (metrisch) | 305 mm |
Material | Glas |
Código de producto | Marca | Temperaturbereich (metrisch) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Temperaturbereich (metrisch) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11706574
|
Alla France™
5150T060-qp |
–10 bis 60 ° °C |
16.16 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11832522
|
Alla France™
5180P100-qp |
–100 bis 30 °C |
89.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11766564
|
Alla France™
5180T100-qp |
–100 bis 30 °C |
95.16 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11756564
|
Alla France™
5180T110-qp |
–50 bis 110 ° °C |
22.40 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Descripción
- Quecksilber-frei: rote Flüssigfüllung
- Mit rechteckigem Ring
- Expansionskammer unterstützt Temperaturen höher als die des Thermometers
- Die Graduierung ist auf das Glas gedruckt und mit einem speziellen Verfahren eingegossen
- Graduierung ist gegen alle chemischen Produkte mit Ausnahme von Flusssäure und heißem Natriumkarbonat (in geringerem Umfang) beständig, da diese 2 Produkte das Glas angreifen
- Selbst falls bei Berührung des Thermometers Unebenheiten spürbar sind, ist das Thermometer nicht graviert
- Lieferbar für teilweise und vollständige Immersion
- Einzeln in robusten, wiederverwertbaren Faltkisten aus Kunststoff verpackt, optimal für die Aufbewahrung des Instruments bei Nichtgebrauch
- Einige Referenzen sind auch in versiegelten Blisterpackungen mit 6 Stück lieferbar.
- Systematisch mit einem Precision and Traceability Certificate ausgeliefert
Especificaciones
Rote Flüssigkeit | |
Vollständig eintauchbar | |
Glas | |
Alkoholthermometer |
Universal- | |
305 mm | |
Mit roter Flüssigkeit gefüllt |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Alla France™ Komplett eintauchbares Thermometer mit Alkoholfüllung