Learn More
SCA Hygiene Products™ Tork™ robustes Wischpapier
Alle ansehen Tork Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
340 m x 36.9 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hochhemolysebelastbares Wischpapier |
| Länge (metrisch) | 340 m |
| Breite (metrisch) | 37 cm |
| Material | Papier |
| Zertifizierung/Konformität | Lebensmittelkontakt genehmigt |
| Farbe | Blau |
| Abmessungen (L x B) | 340 m x 36.9 mm |
| Format | Rolle |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mehrzweck – für die meisten Wischanwendungen, gute Öl- und Wasserabsorption, auch im nassen Zustand widerstandsfähig |
| Lage | 2-lagig |