Learn More
SCA Hygiene Products™ Tork™ Allzweckpapier
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8000760 Alle ansehen Tork Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
120 m x 21,5 cm
300 m x 20 mm
Packungsgröße:
11 Stück
6 Rollen
Artikelnummer. 10746601
Marke: SCA Hygiene Products™ 120123
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Produkttyp Universalwischtücher
Länge (metrisch) 120  m
Breite (metrisch) 21,5 cm
Material Papier
Zertifizierung/Konformität Lebensmittelkontakt genehmigt
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 120 m x 21,5 cm
Format Mini-Rolle mit Zentraleinspeisung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für stark frequentierte Bereiche
Lage 1-lagig