Learn More
Toray-Kohlepapier, PTFE-behandelt, TGP-H-60, 19 x 19 cm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462227
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Verpackung:
in Schrumpffolie verpackt
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15462227
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045365.KS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird als Gasdiffusionsschicht in Brennstoffzellenanwendungen verwendet. Eignet sich für die Verwendung als Trägerschicht für Katalysatoren.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Toray Carbon Paper
CAS 7782-42-5
Verpackung in Schrumpffolie verpackt
Summenformel C
MDL-Nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Menge 1 Ea.
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
IUPAC-Name Kohlenstoff
Molekulargewicht (g/mol) 12.01
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594