Learn More
Topotecan hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18772544
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
DNA topoisomerase I inhibitor; Camptothecin (Cat. No. 1100) analog
Topotecan hydrochloride is a DNA topoisomerase I inhibitor; induces rapid apoptotic death in human B-lineage acute lymphoblastic leukemia (ALL) cells. Improves survival in three mouse models of poor prognosis ALL; downregulates B-Myb and MycN expression in neuroblastoma cells. Water-soluble analog of Camptothecin (Cat. No. 1100). Orally bioavailable. Topotecan disrupts the interaction between NHP2L1 and U4 RNA by binding to U4 and inhibits RNA splicing.
Chemische Identifikatoren
CAS 119413-54-6
Summenformel C23H23N3O5
Molekulargewicht (g/mol) 421.45
MDL-Nummer MFCD28989044
InChI-Schlüssel UCFGDBYHRUNTLO-QHCPKHFHSA-N
Synonym topotecan hydrochloride, topotecan hcl, hycamptamine hydrochloride, topotecan monohydrochloride, unii-956s425zcy, topotecan hydrochloride usan, nogitecan hydrochloride, dsstox_cid_25952, dsstox_rid_81248
PubChem CID 60699
IUPAC-Name (19S)-8-[(dimethylamino)methyl]-19-ethyl-7,19-dihydroxy-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2,4,6,8,10,15(20)-heptaene-14,18-dione
SMILES CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C1N(CC3=CC4=C(CN(C)C)C(O)=CC=C4N=C13)C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Topotecan hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 457.91
Reinheit (%) >98%