Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, without competent cells
Beschreibung
Beinhaltet
Topoisomerase I-aktivierter pCR™II-TOPO-Vektor, PCR-Puffer, Salzlösung, dNTPs, Kontroll-Template, M13-Vorwärts- und -Rückwärtsprimer, Kontroll-PCR-Primer, steriles Wasser
Enhält den pCR™II-TOPO TA-Vektor mit dualen T7- und SP6-Promotern. Durch die Eliminierung des zeitaufwändigen und langwierigen Klonens von Restriktionsstellen ist die TOPO Klonierung die zuverlässigste Klonierungsmethode, die mit einem 3-Schritt-Protokoll 5 Minuten in Anspruch nimmt und bis zu 95 % Rekombinanten liefert. Resistent gegen Kanamycin (KanR) und Zeocin™ (ZeoR).
Kit-Optionen: TOPO TA Cloning Dual Promoter Kits
TOPO TA Cloning Dual Promoter Kits sind mit einer Vielfalt kompetenter Zellen erhältlich, die verschiedene Vorteile entsprechend Ihren Anforderungen bieten:
- Allgemeine Klonierung: Top10-Zellen (Kat.-Nr. K4600-J10, K4600-01, K4600-40)
- Hocheffiziente Klonierung: TOP10 Electrocomp™ Zellen (Kat.-Nr. K4660-01, K4660-40)
- Klonierung allgemein, Resistenz gegen Bakteriophagen T1: DH5α-T1R-Zellen (Kat.-Nr. K4620-01, K4620-40)
- Schnelles Wachstum: Mach1™-T1R chemisch kompetente E. coli (Bestell-Nr. Nr. K4610-20)
- Anforderungen an Repressor/Induktion: TOP10F‘-Zellen (Kat.-Nr. K4650-01, K4650-40)
- Ihre eigenen Zellen (Kat.-Nr. 450640 und 452640)
- 3'-T-Überhänge für die direkte Ligation von Taq-amplifizierten PCR-Produkten
- T7- und SP6-Promoter für effiziente In-vitro-Transkription
- M13 Vorwärts- und Rückwärts-Primerstellen für die Sequenzierung
- 16 praktische Restriktionsstellen, einschließlich EcoRI, zu beiden Seiten Ihres Inserts für nachfolgende Exzision oder Subklonierung
- Kanamycin und Ampicillin Resistenz für Ihre individuelle Auswahl an E. coli
- Einfaches Blau/weiß-Kolonie-Screening für die Auswahl von Rekombinanten
Klonierung, PCR-Klonierung
Spezifikation
Spezifikation
| Bakterielle Antibiotikaresistenz | Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR) |
| Klonierungsmethode | Topo™-TA |
| Inhalt und Lagerung | Box 1: • Topoisomerase I-aktivierter pCR™II-TOPO™ Vektor • PCR-Puffer • Salzlösung • dNTPs • Kontroll-Template • M13-Vorwärts- und -Rückwärtsprimer • Kontroll-PCR-Primer • steriles Wasser Bei -5 bis -30 °C lagern. Alle Reagenzien sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang stabil. |
| Format | Kit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Klonierung und anschließende In-vitro-Transkription |
| Enthält | Topoisomerase I-aktivierter PCR™II-TOPO™ Vektor, PCR-Puffer, Salzlösung, dNTPs, Kontroll-Template, M13-Vorwärts- und -Rückwärtsprimer, Kontroll-PCR-Primer, steriles Wasser |
| Produktlinie | TOPO |
| Produkttyp | TA-Klonierungskit |
| Promoter | T7, SP6 |
| Menge | 10 Reaktionen |
| Mehr anzeigen |