Learn More
Astell Scientific™ Von oben beladbare Autoklaven
Das Gerät ist werksseitig mit einer Vielzahl an Standardfunktionen ausgestattet, wodurch es für die Sterilisation von Flüssigkeiten (Medien), Abfallprodukten, Glaswaren und anderen Geräten geeignet ist.
N.V.
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) | 840 mm |
---|---|
Durchmesser (metrisch) Kammer | 456 mm |
Produkttyp | Von oben beladbarer Autoklav |
Display | Vollständig programmierbare Steuerung mit 5.7 Zoll-Farbtouchscreen |
Elektrische Anforderungen | Ein- oder 3-phasig, 7/10 kW |
Beschreibung
- Standardmäßig mit Heizgeräten in der Kammer ausgestattet
- 5.7 Zoll Farb-Touchscreen mit integriertem USB-Datenanschluss
- Der verzögerte Start und die Medienwarmhaltefunktion geben Ihnen mehr Kontrolle über den Sterilisationszeitpunkt
- Sicherheit: Überhitzungsschutz, ein externer Druckmesser, eine Kühlsperre, ein Sicherheitsventil-Prüfprogramm und ein Not-Aus-Taster
- Validierungsanschluss, Ablassventil und eine elektropolierte Edelstahlkammer
- Mit Rolle zum einfachen Verschieben
- Zeitgesteuerte/gepulste Freidampfbearbeitung
Spezifikation
840 mm | |
Von oben beladbarer Autoklav | |
Ein- oder 3-phasig, 7/10 kW | |
660 mm |
456 mm | |
Vollständig programmierbare Steuerung mit 5.7 Zoll-Farbtouchscreen | |
Edelstahl (Kammer) |