Learn More
Fisherbrand™ Mehrzweck-Pipettenspitzen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 bis 10 μl
0.5 bis 10/20μ l
0.5 bis 20 μl
1 bis 200 μl
5 bis 300 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Farbe:
Gelb
klar
Länge (metrisch):
34.1 mm
4.57 cm
45.7 mm
5.08 cm
50.8 mm
55 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Optimierte Konusgeometrie für einen sicheren Sitz
- Graduierungsmarkierungen an den Spitzen bei Standardvolumen
- Konische Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am Ende der Spitze.
- Spitzen aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen
- Sterile Packungen erhältlich (Beta-Bestrahlung)
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1 bis 200 μl |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (metrisch) | 50.8 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO-Norm 8655, EU-Richtlinie 98/79/EG, Code der zuständigen Behörde: DE/CA90, EN 552/ISO 11137 und DIN EN 556, EU-Richtlinie 2002/95/EG, ISO-Norm 14000 und ISO-Norm 14001, ISO-Norm 10993, DIN-Norm 12600 |
| Sterilisationsmethode | Beta-bestrahlt |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Universelle Passform |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal Fit |
| Mehr anzeigen |