Learn More
Toluol, , puriss. p. a. ACS-Reagenz, Honeywell
Artikelnummer. 15637400
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 108-88-3
Summenformel C7H8
Molekulargewicht (g/mol) 92.14
MDL-Nummer MFCD00008512
InChI-Schlüssel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylbenzen, Phenylmethan, Benzol, Methyl, Methacid, Toluol, Monomethylbenzol, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-Name Toluol
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Toluol
Farbe Farblos
Dichte 0.865 g/ml bei 25 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 0.07
Flammpunkt 4 °C (39.2 °F)
Zündpunkt 997 °F
Strukturformel C6H5CH3
Dampfdruck 22mmHg (20 °C), 26 mmHg (25 °C)
UN-Nummer UN1294
Beilstein 635760
Formelmasse 92.14 mol
Reinheit (%) ≥ 99.7 % (GC)
Güte ACS/puriss. P. A