Learn More
Toluol, puriss, p.a., ACS-Reagenz, ≥99.7 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
25 ml
50 ml
4 x 25 ml
5 L
10 l
Verpackung:
Aluminum Bottle
Edelstahlkanne
Glasflasche
Beschreibung
ACS ALLZWECKLÖSUNGSMITTEL
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Variationen und verringern Probleme, die auf eine Kontamination mit Lösungsmitteln zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden gemäß den allgemeinen ACS-Spezifikationen für die Verwendung getestet
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Toluol |
Schmelzpunkt | -95 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.865 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 110.6 °C |
Menge | 10 l |
Explosionsgrenze | 0.07 |
Flammpunkt | 4 °C (39.2 °F) |
Zündpunkt | 997 °F |
Geruch | Süß stehend |