Learn More
Toluol, 99.7 % min., HPLC-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Toluene |
Schmelzpunkt | 93°C |
Dichte | 0.867 |
Siedepunkt | 111°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | 4°C (40°F) |
Physikalische Form | Flüssig |
Brechungsindex | 1.4967 |
Prozentgehaltsbereich | 99.7% min. |
Beilstein | 635760 |