Learn More
Toluol, Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 ml
Packungsgröße:
5 Milliliter
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Toluene |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 108-88-3 |
| Summenformel | C6H5CH3 |
| Farbe | Farblos |
| Schmelzpunkt | -95°C |
| Siedepunkt | 110.6°C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 92.14 |
| Menge | 5 ml |
| Güte | Analysenstandard |