Learn More
Toluol, wasserfrei, 99.8 %, über Molekularsieben, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15425075
Toluol, wasserfrei, 99.8 %, über Molekularsieben, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425075
1 L
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15425075
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 047136.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Toluene is added to gasoline, used to produce benzene, and used as a solvent. It is used in aviation and automotive fuels, as a solvent, and to make other chemicals. Toluene has also been used as a coolant for its good heat transfer capabilities in sodium cold traps used in nuclear reactor system loops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-88-3
Summenformel C7H8
Molekulargewicht (g/mol) 92.14
MDL-Nummer MFCD00008512
InChI-Schlüssel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-Name Toluol
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Toluene
Schmelzpunkt -93°C
Namenshinweis Anhydrous, over molecular sieves
Farbe Farblos
Dichte 0.867 g/mL
Siedepunkt 111°C
Menge 1 L
Flammpunkt 4°C (40°F)
Geruch Petroleum-like
Verpackung ChemSeal™ Flasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4967
Strukturformel C6H5CH3
UN-Nummer UN1294
Beilstein 635760
Merck Index 14,9529
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 92.14
Reinheit (%) 99.8%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN28L737 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog Number047136.K2,047136.AE
ChargennummerM30L723 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog Number047136.K2,047136.AE
ChargennummerW30K939 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number047136.K2,047136.AE
ChargennummerJ20W787 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog Number047136.K2,047136.AE
ChargennummerJ20W788 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2022 Catalog Number047136.K2,047136.AE
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Toluene, anhydrous, over molecular sieves
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Toluene
Name des Produkts
Toluol, wasserfrei, 99.8 %, über Molekularsieben, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals >