Learn More
Toluol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1000 mL
2500 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Toluol wird als Lösungsmittel für Farben, Farbverdünner, Silikondichtmittel, viele chemische Reaktionsprodukte, Gummi, Druckfarbe, Klebstoffe (Leime), Lacke, Ledergerb- und Desinfektionsmittel verwendet. Wichtiger Rohstoff für die Synthese von Pharmazeutika, Farben, Harzen, Farbstoffen, Toluol-Diisocyanat und Sprengstoffen wie Trinitrotoluol. Kommt als Standardsubstanz für die Chromatographie und als analytisches Reagenz zum Einsatz. Spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Benzol, Xylol, Phenol, Polyurethan-Polymeren, Kosmetika und Kraftstoffgemischen. Findet Anwendung als Kraftstoffzusatz zur Erhöhung der Oktanzahl und wegen seiner guten Wärmeübertragungsfähigkeit als Kühlmittel in Natriumkaltfallen, die in Kernreaktor-Systemkreisläufen zum Einsatz kommen.
Löslichkeit
Mit Ethanol, Benzol, Diethylether, Aceton, Chloroform, Eisessigsäure und Kohlenstoffdisulfid mischbar. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Toluol wird als Lösungsmittel für Farben, Farbverdünner, Silikondichtmittel, viele chemische Reaktionsprodukte, Gummi, Druckfarbe, Klebstoffe (Leime), Lacke, Ledergerb- und Desinfektionsmittel verwendet. Wichtiger Rohstoff für die Synthese von Pharmazeutika, Farben, Harzen, Farbstoffen, Toluol-Diisocyanat und Sprengstoffen wie Trinitrotoluol. Kommt als Standardsubstanz für die Chromatographie und als analytisches Reagenz zum Einsatz. Spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Benzol, Xylol, Phenol, Polyurethan-Polymeren, Kosmetika und Kraftstoffgemischen. Findet Anwendung als Kraftstoffzusatz zur Erhöhung der Oktanzahl und wegen seiner guten Wärmeübertragungsfähigkeit als Kühlmittel in Natriumkaltfallen, die in Kernreaktor-Systemkreisläufen zum Einsatz kommen.
Löslichkeit
Mit Ethanol, Benzol, Diethylether, Aceton, Chloroform, Eisessigsäure und Kohlenstoffdisulfid mischbar. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Toluene |
Schmelzpunkt | ∼-93°C |
Dichte | 0.867 |
Siedepunkt | 111°C |
Menge | 1000 mL |
Flammpunkt | 4°C (40°F) |
Geruch | Aromatic |
Brechungsindex | 1.4967 |
UN-Nummer | UN1294 |
Beilstein | 635760 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Produktidentifikator
- Toluene
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Toluene