Learn More
Toluol, ≥99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
44.52 € - 579.89 €
Chemische Identifikatoren
CAS 108-88-3
Summenformel C7H8
Molekulargewicht (g/mol) 92.14
MDL-Nummer MFCD00008512
InChI-Schlüssel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-Name Toluol
SMILES CC1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10702991
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
177160010
1 L Glasflasche
44.52 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10712991
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
177160025
2.5 L Glasflasche
82.82 €
2.50 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10407153
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
177160050
5 L Kunststoff-Fass
144.72 €
5 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10417153
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
177160100
10 L Kunststoff-Fass
266.28 €
10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10367210
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
177160250
25 L Metallfass
579.89 €
25 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Toluol, ≥99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals